Få mere at vide
Natrium 4-decylbenzensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30413682
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413682 100 mg
30414781 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS622000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-06-7
Molekylær formel C16 H25 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 320.42
Synonym Benzenesulfonic acid, 4-decyl-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-decyl-, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium 4-decylbenzenesulfonate, Sodium p-decylbenzenesulfonate, p-Decylbenzenesulfonic acid sodium salt
IUPAC navn natrium; 4-decylbenzensulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Decylbenzenesulfonic Acid Sodium
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-11-13-16(14-12-15)20(17,18)19;/h11-14H,2-10H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 320.1422