Få mere at vide
Sodium 4-Chlorophenoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-Chlorophenoxyacetate |
| CAS | 13730-98-8 |
| Molekylær formel | C8H6ClNaO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3.Na/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11;/h1-4H,5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)OCC(=O)[O-])Cl.[Na+] |
| IUPAC navn | sodium;2-(4-chlorophenoxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.57 |
| Formel vægt | 207.9903 |