Få mere at vide
Natrium 4-Acetylbenzensulfonat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-Acetylbenzenesulfonate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4S.Na/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12;/h2-5H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 221.9963 |