Få mere at vide
Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O7S.Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-11(13)7-10(12(14)15)20(16,17)18;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 332.0906 |