Få mere at vide
Natrium 4-(2-ethylhexyl) 2-sulfobutanedioat ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-(2-Ethylhexyl) 2-Sulfobutanedioate Ethyl Ester |
| CAS | 2575516-71-9 |
| Molekylær formel | C14 H25 Na O7 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Docusate Sodium Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O7S.Na/c1-4-7-8-11(5-2)10-21-13(15)9-12(22(17,18)19)14(16)20-6-3;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC)S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | [1-ethoxy-4-(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-yl] sulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.399 |
| Formel vægt | 360.122 |