Få mere at vide
Natrium, 30 vægt% dispersion i toluen,< 0,1 mm partikelstørrelse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10165240 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10165240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243262500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
CAS 7440-23-5
Tæthed 0.9000g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 4 °C
Form Spredning
Molekylær formel Na
MDL nummer MFCD00085307
Merck Index 15, 8708
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Molekylvægt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formel vægt 22.98
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% Min. (Na)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium, 30 wt% dispersion in toluene, <0.1 mm particle size
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.