Få mere at vide
Sodium (3-Sulfonatopropyl) Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium (3-sulfonatopropyl) Methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-83-4 |
| Molekylær formel | C4 H9 O5 S3 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O5S3.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h2-4H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3-methylsulfonylsulfanylpropane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 255.951 |