Få mere at vide
Natrium3-sulfobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30420098
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420098 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6993251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Molekylær formel C7 H5 O5 S . Na
Mængde 1 g
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate, 3-Sulfobenzoic Acid Sodium Salt, Monosodium 3-Sulfobenzoate, Monosodium m-Sulfobenzoate, Sodium 3-Carboxybenzene-1-sulfonate, Sodium 3-Carboxybenzenesulfonate, Sodium Hydrogen 3-Sulfobenzoate, Sodium m-Sulfobenzoate, m-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt, 3-Sulfobenzoic Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 3-carboxybenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 224.17
Formel vægt 223.9755