Få mere at vide
Natrium3-sulfobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050121
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050121 25 mg
30049199 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050121 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0484.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natrium3-sulfobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Analyt- eller komponentnavne Sodium 3-Sulfobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 O5 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sodium 3-Sulfobenzoate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 3-carboxybenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 224.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 223,9755 g/mol