Få mere at vide
Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30411183
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30411183 10 g
1 options
Artikelnummer. 30411183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS64801010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate
CAS 127-68-4
Molekylær formel C6H5NNaO5S
Mængde 10 g
Synonym 3-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Ludigol, Nacan, Nitrol S, Register Liquid, Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, Sodium 3-Nitrophenylsulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3-nitrobenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 226.16
Formel vægt 224.9708