Få mere at vide
Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate |
| CAS | 127-68-4 |
| Molekylær formel | C6H5NNaO5S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Ludigol, Nacan, Nitrol S, Register Liquid, Sodium 3-Nitrobenzenesulfonate, Sodium 3-Nitrophenylsulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, Sodium m-Nitrobenzenesulfonate, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt, m-Nitrobenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3-nitrobenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.16 |
| Formel vægt | 224.9708 |