Få mere at vide
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 98%, water <2%
Artikelnummer. 11473943
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473943 100 g 100g
11483943 500 g 500g
11493943 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10244.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Natrium-3-nitrobenzensulfonat bruges til syntese af quinolin. Det bruges også i Stabilizer til farvning af fibre; assistent i udskrivningstryk; oxidationsmiddel i afmetalliseringsmidler og industrielle rengøringsmidler. Det bruges også som et fremkaldermiddel til galvanisering og som hjælpemiddel til farvning af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium 3-nitrobenzensulfonat bruges til syntese af quinolin. Det bruges også i Stabilizer til farvning af fibre; assistent i udskrivningstryk; oxidationsmiddel i afmetalliseringsmidler og industrielle rengøringsmidler. Det bruges også som et fremkaldermiddel til galvanisering og som hjælpemiddel til farvning af stoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand 200 g/L (20C).
Bemærkninger
Hygroskopisk opbevaring i inert gas Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-68-4
Molekylær formel C6H4NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 225.15
MDL nummer MFCD00007490
InChI nøgle LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC navn natrium;3-nitrobenzensulfonat
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Navn note Water <2%
Smeltepunkt 350°C
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 200g/L (20C).
Formel vægt 225.16 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-nitrobenzenesulfonate