Få mere at vide
Sodium 3-hydroxybutyrate, 98%
Artikelnummer. 11474703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474703 25 g 25g
11464703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11613.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-83-4
Molekylær formel C4H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 126.087
MDL nummer MFCD00016716
InChI nøgle NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC navn natrium;3-hydroxybutanoat
SMIL CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-hydroxybutyrate
Smeltepunkt 161°C to 167°C
Mængde 25 g
Beilstein 4824866
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 126.09
Procent renhed 98%