Få mere at vide
Natrium 3-hydroxybutyrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3-hydroxybutyrate |
| Smeltepunkt | 161 °C til 167 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4824866 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 126.09 |
| Procent renhed | 98% |