Få mere at vide
Sodium (±)-3-Hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt (BHB-d4) |
| CAS | 1219804-68-8 |
| Molekylær formel | C4 2H4 H3 O3 . Na |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D3,3 D; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3,4,4,4-tetradeuterio-3-hydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.11 |
| Formel vægt | 130.0544 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |