Få mere at vide
Sodium 3-Hydroxy-androst-5-ene-17-methylsulfate, TRC
Artikelnummer. 30424971
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30424971 5 mg -
30412054 0.5 mg 0.5mg
30420973 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3333005MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131211-37-5
Molekylær formel C20H31NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 406.51
Synonym Androst-5-ene-17-methanol, 3-hydroxy-, α-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (3β,17β)- (9CI), (3β,17β)-3-Hydroxyandrost-5-ene-17-methanol α-(hydrogen sulfate) monosodium salt, Sodium 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sulfate, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sodium sulfate
SMIL O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](COS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-Hydroxy-androst-5-ene-17-methylsulfate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O5S.Na/c1-19-9-7-15(21)11-13(19)3-5-16-17-6-4-14(12-25-26(22,23)24)20(17,2)10-8-18(16)19;/h3,14-18,21H,4-12H2,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-;/m1./s1
Formel vægt 406.179