Få mere at vide
Natrium 3-chlor-2-hydroxypropansulfonat hemihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natrium 3-chlor-2-hydroxypropansulfonat hemihydrat bruges til at fremstille negativt ladede probe partikler for at undersøge virkningen af nanoporøsitet af cellulosefibre på deres streaming potentiale og deres interaktioner med kationiske polyelektrolytter, for at fremstille overflade-derivatiserede mikrokrystallinske cellulose (MCC) partikler med enten et stærkt negativt positivt zeta potentiale eller cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til at fremstille negativt ladede probe partikler for at undersøge virkningen af nanoporøsitet af cellulosefibre på deres streaming potentiale og deres interaktioner med kationiske polyelektrolytter, til at fremstille overflade-derivatiserede mikrokrystallinske cellulose (MCC) partikler med enten et stærkt negativt stærkt positiv zeta potentiale eller cellulose.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate |
| Smeltepunkt | ∽256°C (decomposition) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4164376 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 205.60 (196.59 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |