Få mere at vide
Natrium 3-chlor-2-hydroxypropansulfonat hemihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368895
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368895 100 g 100g
11378895 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14018.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Natrium 3-chlor-2-hydroxypropansulfonat hemihydrat bruges til at fremstille negativt ladede probe partikler for at undersøge virkningen af nanoporøsitet af cellulosefibre på deres streaming potentiale og deres interaktioner med kationiske polyelektrolytter, for at fremstille overflade-derivatiserede mikrokrystallinske cellulose (MCC) partikler med enten et stærkt negativt positivt zeta potentiale eller cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium 3-chlor-2-hydroxypropansulfonat hemihydrat bruges
til at fremstille negativt ladede probe partikler for at undersøge virkningen af nanoporøsitet af cellulosefibre på deres streaming potentiale og deres interaktioner med kationiske polyelektrolytter, til at fremstille overflade-derivatiserede mikrokrystallinske cellulose (MCC) partikler med enten et stærkt negativt stærkt positiv zeta potentiale eller cellulose.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143218-48-8
Molekylær formel C3H8ClNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 214.592
MDL nummer MFCD00149699
InChI nøgle ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC navn natrium;3-chlor-2-hydroxypropan-1-sulfonat;hydrat
SMIL C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Smeltepunkt ∽256°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 4164376
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 205.60 (196.59 Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate