Få mere at vide
Sodium 3-bromopropanesulfonate, 97%
Artikelnummer. 11448777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448777 5 g 5g
11458777 25 g 25g
11468777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19930.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55788-44-8 | C3H7BrNaO3S | 226.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55788-44-8
Molekylær formel C3H7BrNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 226.04
MDL nummer MFCD00024999
InChI nøgle ONPNLMMBTJZJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 3-bromopropanesulfonate, sodium 3-bromopropane-1-sulfonate, 3-bromopropanesulfonic acid sodium salt, acmc-209lpd, sodium 3-bromo-1-propanesulfonate, sodium 3-bromo-propane-1-sulphonate, 3-bromopropane sulfonic acid sodium salt, 3-bromo-1-propanesulfonic acid sodium salt, 1-propanesulfonic acid, 3-bromo-, sodium salt
PubChem CID 23679056
IUPAC navn natrium;3-brompropan-1-sulfonat
SMIL [Na].OS(=O)(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-bromopropanesulfonate
Smeltepunkt ∼256°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 225.05
Procent renhed 97%