Få mere at vide
Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulfonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108010
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31108010 100 g
31104794 25 g
31106460 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31108010 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD107381100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulfonate
CAS 6362-79-4
Molekylær formel C8H5NaO7S
MDL nummer MFCD00007495
Mængde 100 g
SMIL O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC(C(O)=O)=C1)([O-])=O.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 268.18
Procent renhed 97%