Få mere at vide
Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate |
| CAS | 521-24-4 |
| Molekylær formel | C10H5NaO5S |
| MDL nummer | MFCD00001700 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=S(C1=CC(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=O)([O-])=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.20 |
| Procent renhed | 98% |