Få mere at vide
Natrium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propan-1-sulfonat, TRC
Artikelnummer. 30421842
Skift visning
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30421842 500 mg
1 options
Product Code. 30421842 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS667015500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate
CAS 101199-38-6
Molekylær formel C15H14NNaO3S2
Mængde 500 mg
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn natrium; 3-phenothiazin-10-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 343.4
Formel vægt 343.0313