missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium (2-Sulfonatoethyl)methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium (2-Sulfonatoethyl)methanethiosulfonate |
| CAS | 184644-83-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 H7 O5 S3 . Na |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O5S3.Na/c1-10(4,5)9-2-3-11(6,7)8;/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CS(=O)(=O)SCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-methylsulfonylsulfanylethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 241.9353 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?