missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-Nitrophenolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Nitrophenolate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 161.0089 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?