missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium 2-(N-Methyloctanamido)ethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30425292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425292 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6448151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium 2-(N-Methyloctanamido)ethanesulfonate
CAS 13060-41-8
Molekylær formel C11H22NNaO4S
Mængde 1 g
Synonym N-Octanoyl-N-taurine Sodium Salt, Sodium N-Caproyl-N-methyltauride, Sodium','2-[Methyl(octanoyl)amino]ethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C11H23NO4S.Na/c1-3-4-5-6-7-8-11(13)12(2)9-10-17(14,15)16;/h3-10H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCCCC(=O)N(C)CCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-[methyl(octanoyl)amino]ethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Formel vægt 287.1167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.