Få mere at vide
Sodium 2-Methylpropionate-1-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Methylpropanoate-1-13 C |
| CAS | 71105-51-6 |
| Molekylær formel | 13 C C3 H7 O2 . Na |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propanoic-1-13 C acid, 2-methyl-, sodium salt (9 CI), 2-Methylpropanoic-1-13 C acid sodium salt, Sodium 2-methylpropanoate-1-13 C, Sodium 2-methylpropionate-1-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h3H,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+1; |
| SMIL | [Na+].CC(C)[13 C](=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-methyl(1 ^{13}C)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.08 |
| Formel vægt | 111.038 g/mol |
| Vis mere |