missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| CAS | 15058-19-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H6 N O2 S . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?