Få mere at vide
Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| CAS | 15058-19-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N O2 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium 2-Methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC1=NC(CS1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Vis mere |