Få mere at vide
Sodium 2-Iodobenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Iodobenzenesulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO3S.Na/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10); |
| Formel vægt | 306.89 |