Få mere at vide
Sodium 2-Iodo-5-methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Iodo-5-methylbenzenesulfonate |
| CAS | 152716-82-0 |
| Molekylær formel | C7 H6 I O3 S . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO3S.Na/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Cc1ccc(I)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-iodo-5-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.08 |
| Formel vægt | 319.898 |