Få mere at vide
Natrium 2-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30416164
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30416164 10 g
1 options
Artikelnummer. 30416164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS50942510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2-Hydroxybutyrate
CAS 5094-24-6
Molekylær formel C4 H7 O3 . Na
Mængde 10 g
Synonym Sodium α-Hydroxybutyrate, DL-α-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium (DL)-α-Hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-Hydroxybutyrate, Sodium 2-Hydroxybutanoate, 2-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCC(O)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 126.086
Formel vægt 126.0293