missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-Hydrazinylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Hydrazinylacetate |
| CAS | 94107-53-6 |
| Molekylær formel | C2H5N2NaO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic acid','2-hydrazinyl-','sodium salt (1:1), Acetic acid','hydrazino-','monosodium salt (9CI), Sodium hydrazinoacetate, Hydrazinoacetic acid sodium salt, Sodium 2-hydrazinylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2.Na/c3-4-1-2(5)6;/h4H,1,3H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].NNCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-hydrazinylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.06 |
| Formel vægt | 112.0249 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?