missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium 2-Hydrazinylacetate, TRC

Artikelnummer. 30413598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413598 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS597915500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium 2-Hydrazinylacetate
CAS 94107-53-6
Molekylær formel C2H5N2NaO2
Mængde 500 mg
Synonym Acetic acid','2-hydrazinyl-','sodium salt (1:1), Acetic acid','hydrazino-','monosodium salt (9CI), Sodium hydrazinoacetate, Hydrazinoacetic acid sodium salt, Sodium 2-hydrazinylacetate
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O2.Na/c3-4-1-2(5)6;/h4H,1,3H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].NNCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-hydrazinylacetate
Molekylvægt (g/mol) 112.06
Formel vægt 112.0249
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.