missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate (40%-60% in Water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 232.0745 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate 40%-60% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?