missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate (40%-60% in Water), TRC

Artikelnummer. 30009497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009497 5 g
30011027 50 g
30006462 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6994055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126-92-1
Molekylær formel C8H17NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 232.27
Synonym 2-Ethylhexyl Sulfate Sodium Salt, Avirol SA 4106, Carsonol SHS, Disponil EHS 47, Emcol D 5-10, Ethasulfate Sodium, Kraftex OA, Lugalvan TC-EHS, Lutensit TC-EHS, NAS 08, NSC 4744, Newcol 1000SN, Niaproof 08, Nissan Sintrex EHR, Pentrone ON, Pionin A 20, Rewopol NEHS 40, Rhodapon BOS, Rhodapon OLS, Sandet OHE, Sinolin SO 35, Sintrex EHR, Sodium 2-ethylhexyl Sulfate, Sodium Etasulfate, Sodium Ethasulfate, Sodium Octyl Sulfate, Sodium Octyl Sulphate, Sole Tege TS 25, Stepanol EHS, Steponol EHS, Sulfirol 8, Sulfopon O, Sulfotex CA, Sulfotex OA, Supralate SP, TC-EHS, Tergemist, Tergimist, Tergitol 08, Tergitol Anionic 08, Texapon 890, Texapon EHS, Witcolate D 5-10
IUPAC navn sodium;2-ethylhexyl sulfate
SMIL [Na+].CCCCC(CC)COS(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formel vægt 232.0745
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate 40%-60%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.