Få mere at vide
Natrium 2-Ethylhexanoat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 19766-89-3 |
| Molekylær formel | C8H15NaO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; 2-ethylhexanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.19 |
| Formel vægt | 166.097 |