Få mere at vide
Natrium 2-ethylhexanoat, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Natrium 2-ethylhexanoat er nyttig til acylering af aminer. Det er en aktiv ingrediens i træbeskyttelsesmiddel. Det bruges hovedsageligt til syntetisk 2-ethylhexansyre og calcium, magnesiumsalte. Det bruges også i saltdannende middel af farmaceutiske, tørt katalytisk middel i malingen, polymerstabilisatorer, tværbindingsmiddel, fortykningsmiddel af olie og energibesparende tilsætningsstof til brændstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-ethylhexanoate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 166.2 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium 2-ethylhexanoate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate