Få mere at vide
Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate, 98+% (dry wt.), water <10%
Artikelnummer. 11490431
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490431 25 g 25g
11480431 5 g 5g
11400441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19995.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15484-44-3
Molekylær formel C2H4ClNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 166.55
MDL nummer MFCD00149546 MFCD00007531
InChI nøgle BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Smeltepunkt ∼292°C (decomposition)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 10 %
Mængde 25 g
Beilstein 5649202
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn 2-chlorethan-1-sulfonsyrenatrium
Formel vægt 166.56 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate