Få mere at vide
Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate, 98+% (dry wt.), water <10%
Artikelnummer. 11480431
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480431 5 g 5g
11490431 25 g 25g
11400441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19995.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15484-44-3
Molekylær formel C2H4ClNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 166.55
MDL nummer MFCD00149546 MFCD00007531
InChI nøgle BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Smeltepunkt ∼292°C (decomposition)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 10 %
Mængde 5 g
Beilstein 5649202
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn natrium;2-chlorethansulfonsyre
Formel vægt 166.56 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98%