Få mere at vide
Sodium 2-bromoethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11427377
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427377 25 g 25g
11437377 100 g 100g
11447377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15076.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.005 g/mol
Natrium-2-bromethansulfonat(BES) blev brugt til at undersøge effekten af BES på hæmning af bakterievækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium-2-bromethansulfonat(BES) blev brugt til at undersøge virkningen af BES på hæmning
af bakterievækst.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4263-52-9
Molekylær formel C2H4BrNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 211.005
MDL nummer MFCD00007530
InChI nøgle HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
IUPAC navn natrium;2-bromethansulfonat
SMIL C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2-bromoethanesulfonate
Smeltepunkt ∼284°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 4590828
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 211.02
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt