Få mere at vide
Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31433290
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31433290 500 g
31419168 100 g
31424074 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31433290 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116422500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulfonate
CAS 66992-27-6
Molekylær formel C6H14NNaO5S
MDL nummer MFCD00067425
Mængde 500 g
SMIL OCCN(CCS(=O)([O-])=O)CCO.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 235.23
Procent renhed 99%