Få mere at vide
Sodium 2-benzothiazolesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-benzothiazolesulfonate |
| CAS | 21465-51-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 N O3 S2 . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Benzothiazole-2-sulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3S2.Na.H/c9-13(10,11)7-8-5-3-1-2-4-6(5)12-7;;/h1-4H,(H,9,10,11);; |
| SMIL | [Na].OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC navn | 1,3-benzothiazole-2-sulfonic acid;sodium hydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.239 |
| Formel vægt | 237.961 |