Få mere at vide
Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate |
| CAS | 142063-30-7 |
| Molekylær formel | C8H11NaO4S |
| MDL nummer | MFCD15071080 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1C)([O-])=O.[H]O[H].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.23 |
| Procent renhed | 98% |