Få mere at vide
Sodium 2,3-Dimercaptopropanesulfonate Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2,3-Dimercaptopropanesulfonate Monohydrate |
| CAS | 207233-91-8 |
| Molekylær formel | C3H7NaO3S3 • H2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMIL | SCC(S)CS(=O)(O[Na])=O.O |
| IUPAC navn | sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.29 |
| Formel vægt | 227.96 |