Få mere at vide
Sodium 2,2'-Methylene-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2,2'-Methylene-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H43O4P.Na/c1-26(2,3)20-14-18-13-19-15-21(27(4,5)6)17-23(29(10,11)12)25(19)33-34(30,31)32-24(18)22(16-20)28(7,8)9;/h14-17H,13H2,1-12H3,(H,30,31);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 508.2718 |