Få mere at vide
Sodium 2-((2-Ethyl-6-methylphenyl)amino)-2-oxoethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Metolachlor CGA 368208 |
| CAS | 1173021-76-5 |
| Molekylær formel | C11 H14 N O4 S . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanesulfonic acid','2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-','sodium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-(2-ethyl-6-methylanilino)-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vægt | 279.0541 |