missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanesulfonate (50% in Water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid Sodium |
| CAS | 34730-59-1 |
| Molekylær formel | C4 H11 N2 O3 S . Na |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Sodium 2-((2-Aminoethyl)amino)ethanesulfonate, Ethanesulfonic acid','2-[(2-aminoethyl)amino]-','monosodium salt (9CI), 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid sodium salt, A 95, A 950, AAS, EES 200L, Ethanesulfonic acid','sodium salt','compd. with 1,2-ethanediamine (1:1:1), Evonik A 95, N 60, N-(2-Amin |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O3S.Na/c5-1-2-6-3-4-10(7,8)9;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].NCCNCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-(2-aminoethylamino)ethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.196 |
| Formel vægt | 190.039 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?