missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium 2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)acetate, TRC

Artikelnummer. 30416602
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416602 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS96013050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium 2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)acetate
CAS 61941-56-8
Molekylær formel C15H12NNaO3
Mængde 50 mg
Synonym Amfenac Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3.Na/c16-14-11(9-13(17)18)7-4-8-12(14)15(19)10-5-2-1-3-6-10;/h1-8H,9,16H2,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn sodium;2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 277.25
Formel vægt 277.0715
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.