missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Mikromol
Beskrivelse
Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| CAS | 127792-45-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Br Cl N O2 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Diclofenac Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Diclofenac Sodium Impurity D as Sodium Salt, Diclofenac Impurity D as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrClNO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?