Få mere at vide
Sodium 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane Sulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 349.9635 |
| Procent renhed | >95% |